2-Pyrimidincarbonitril 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Cyanopyrimidine
429820050
429820250
ACRO429820050EA
35.1
EUR
ACRO429820050
ACRO429820250
2-Pyrimidincarbonitril 98%
2-Pyrimidincarbonitril
Formel:
C₅H₃N₃ Molecular Weight: 105.1 g/mol Schmelzpunkt: 37…41 °C Flammpunkt: 110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00160513 CAS-Nummer: 14080-23-0 UN: 3439 ADR: 6.1 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder or low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 35 to 42 °C |
GC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | +96° to +107° (20 °C, 589 nm) (C=1, EtOH) |