3-Brom-5-hydroxypyridin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Brom-5-pyridinol
429900010
ACRO429900010EA
41.3
EUR
ACRO429900010
3-Brom-5-hydroxypyridin 97%
3-Brom-5-hydroxypyridin
Formel:
C₅H₄BrNO Molecular Weight: 174 g/mol Schmelzpunkt: 168…169,5 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00661305 CAS-Nummer: 74115-13-2 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to tan Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 167 to 171 °C |
HPLC | ≥96.0 % |
Sulfide (S) | ≤0.0002 % |
Carbonate (CO3) | ≤0.001 % |
Phosphate (PO4) | ≤0.00005 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.0002 % |
Barium (Ba) | ≤0.00001 % |
Bismuth (Bi) | ≤0.00001 % |
Cadmium (Cd) | ≤0.000005 % |
Calcium (Ca) | ≤0.0001 % |
Chromium (Cr) | ≤0.000005 % |
Cobalt (Co) | ≤0.00001 % |
Copper (Cu) | ≤0.00001 % |
Gallium (Ga) | ≤0.000002 % |
Indium (In) | ≤0.000002 % |
Iron (Fe) | ≤0.00001 % |
Lead (Pb) | ≤0.000005 % |
Lithium (Li) | ≤0.000002 % |
Magnesium (Mg) | ≤0.00005 % |
Manganese (Mn) | ≤0.00001 % |
Molybdenum (Mo) | ≤0.00001 % |
Nickel (Ni) | ≤0.000005 % |
Platinum (Pt) | ≤0.00001 % |
Potassium (K) | ≤0.0001 % |
Sodium (Na) | ≤0.0001 % |
Strontium (Sr) | ≤0.0001 % |
Thallium (Tl) | ≤0.000005 % |
Tin (Sn) | ≤0.00001 % |
Titanium (Ti) | ≤0.00001 % |
Zinc (Zn) | ≤0.00001 % |
Reducing substances | ≤0.0005 % |