3-Chlorpicolinsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Chloropyridine-2-carboxylic acid
429912500
ACRO429912500EA 77.8 EUR
ACRO429912500
3-Chlorpicolinsäure 97%
3-Chlorpicolinsäure
Formel: C₆H₄ClNO₂
Molecular Weight: 157,56 g/mol
Schmelzpunkt: 124…126 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01646325
CAS-Nummer: 57266-69-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 124 to 127 °C
HPLC ≥96.0 %