6-Brom-2-pyridincarbonitril 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 6-Bromopicolinonitrile, 6-Bromo-2-pyridinecarbonitrile

429990010
ACRO429990010EA 52.1 EUR
ACRO429990010
6-Brom-2-pyridincarbonitril 98%
6-Brom-2-pyridincarbonitril
Formel: C₆H₃BrN₂
Molecular Weight: 183,0100 g/mol
Schmelzpunkt: 98,5…101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00234142
CAS-Nummer: 122918-25-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 103 °C
GC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR