Resveratrol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: trans-3,4,5-Trihydroxystilbene, (E)-5-(4-Hydroxystyryl)benzene-1,3-diol
430075000
ACRO430075000EA 471 EUR
ACRO430075000
Resveratrol 99%
Resveratrol
Formel: C₁₄H₁₂O₃
Molecular Weight: 228.25 g/mol
Schmelzpunkt: 261…263 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00133799
CAS-Nummer: 501-36-0
Merck Index: 12,08326
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 257 to 264 °C
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥98.5 %