1H-Indazol-4-carbonsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
430090010
ACRO430090010EA
139
EUR
ACRO430090010
1H-Indazol-4-carbonsäure 97%
1H-Indazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₈H₆N₂O₂ Molecular Weight: 162.15 g/mol Schmelzpunkt: 209.5…211 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03840644 CAS-Nummer: 677306-38-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 207 to 212 °C |
HPLC | ≥96.0 % |