4-Nitro-1H-pyrazol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
430160050
ACRO430160050EA
49.8
EUR
ACRO430160050
4-Nitro-1H-pyrazol 97%
4-Nitro-1H-pyrazole
Formel:
C₃H₃N₃O₂ Molecular Weight: 113,0800 g/mol Schmelzpunkt: 161…162 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00159626 CAS-Nummer: 2075-46-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 160 to 165 °C |
HPLC | ≥96.0 % |
UV transmittance | ≥99 % (c=0.01M water, 254 nm) |