3-Fluor-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
430320010
430320050
ACRO430320010EA
155
EUR
ACRO430320010
ACRO430320050
3-Fluor-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure 97%
3-Fluor-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₅BF₄O₂ Schmelzpunkt: 178…180 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06657735 CAS-Nummer: 159020-59-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to cream Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 175 to 180 °C |
HPLC | ≥96.0 % |
Substance darkened by H2SO4 | Passes test |