2-Methyl-3-pyridinboronsäure Hydrochlorid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Methylpyridine-3-boronic acid hydrochloride, (2-Methylpyridin-3-yl)boronic acid hydrochloride
430390010
ACRO430390010EA 200 EUR
ACRO430390010
2-Methyl-3-pyridinboronsäure Hydrochlorid 97%
2-Methyl-3-pyridinboronsäure Hydrochlorid
Formel: C₆H₉BClNO₂
Schmelzpunkt: 181…186 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659489
CAS-Nummer: 1072952-34-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.1 %
Iron (Fe) ≤0.01 %