5-Cyano-3-pyridinylboronic acid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
430400010
ACRO430400010EA
213
EUR
ACRO430400010
5-Cyano-3-pyridinylboronic acid 97%
5-Cyano-3-pyridinylboronic acid
Formel:
C6H5BN2O2 Molecular Weight: 147,9300 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07374882 CAS-Nummer: 497147-93-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |