4,4,5,5-Tetramethyl-2-(prop-1-en-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane 90%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 4,4,5,5-TETRAMETHYL-2-(1-METHYLETHENYL)-1,3,2-DIOXABOROLANE, 2-Isopropenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, (4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isopropene

430450050
ACRO430450050EA 106 EUR
ACRO430450050
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(prop-1-en-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane 90%
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(prop-1-en-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Formel: C₉H₁₇BO₂
Molecular Weight: 168,04 g/mol
Siedepunkt: 47 °C (9mbar)
Dichte: 0,88 g/cm³
Flammpunkt: 42 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD08276843
CAS-Nummer: 126726-62-3
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88.0 %
Stabilizer Phenothiazine stabilizer

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR