3-Cyan-5-fluorphenylboronsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (3-Cyano-5-fluorophenyl)boronic acid
430460010
ACRO430460010EA 200 EUR
ACRO430460010
3-Cyan-5-fluorphenylboronsäure 97%
3-Cyan-5-fluorphenylboronsäure
Formel: C₇H₅BFNO₂
Molecular Weight: 164,9300 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09263608
CAS-Nummer: 304858-67-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %