1-Methyl-1H-indazol-6-boronsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Methyl-1H-indazole-6-boronic Acid, 1-Methylindazole-6-boronic acid
430480010
ACRO430480010EA 212 EUR
ACRO430480010
1-Methyl-1H-indazol-6-boronsäure 97%
1-Methyl-1H-indazole-6-boronic acid
Formel: C₈H₉BN₂O₂
Molecular Weight: 175,9803 g/mol
Schmelzpunkt: 259,8…261.2 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09870053
CAS-Nummer: 1150114-80-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Enantiomeric excess ≥98.0 %