1H-Benzimidazol-5-boronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
430540010
ACRO430540010EA
151
EUR
ACRO430540010
1H-Benzimidazol-5-boronsäurepinakolester 97%
1H-Benzimidazol-5-boronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₇BN₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11054041 CAS-Nummer: 1007206-54-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to tan to purple Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |