Benzo[c][1,2,5]thiadiazole-5-boronic acid pinacol ester 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,1,3-Benzothiadiazole-5-boronic acid, pinacol ester, 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazole, 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo[c][1,2,5]thiadiazole, Benzo[c][1,2,5]thiadiazole-5-boronic acid pinacol ester
430570010
ACRO430570010EA
171
EUR
ACRO430570010
Benzo[c][1,2,5]thiadiazole-5-boronic acid pinacol ester 97%
Benzo[c][1,2,5]thiadiazole-5-boronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₂H₁₅BN₂O₂S Molecular Weight: 262,134 g/mol Schmelzpunkt: 84…86 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11867874 CAS-Nummer: 1168135-03-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 83 to 87 °C |
GC | ≥96.0 % |
HPLC | ≥97.5 % |