2-Nitrophenylboronsäure 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

430590010 430590050
ACRO430590010EA 67.6 EUR
ACRO430590010 ACRO430590050
2-Nitrophenylboronsäure 97%
2-Nitrophenylboronsäure
Formel: C₆H₆BNO₄
Schmelzpunkt: 147…152 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00161358
CAS-Nummer: 5570-19-4

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR