5-Fluor-2-methylphenylboronsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Fluoro-2-methylbenzeneboronic acid, 2-Methyl-5-fluorophenylboronic acid
430650050
ACRO430650050EA
164
EUR
ACRO430650050
5-Fluor-2-methylphenylboronsäure 97%
5-Fluor-2-methylphenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BFO₂ Molecular Weight: 153,95 g/mol Schmelzpunkt: 116…118 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03095047 CAS-Nummer: 163517-62-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 149 to 154 °C |
HPLC | ≥96.0 % |