2-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
430670010
430670050
ACRO430670010EA
41.3
EUR
ACRO430670010
ACRO430670050
2-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester 97%
2-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₃H₁₇BO₃ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD07363841 CAS-Nummer: 380151-85-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to dark yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |