4,5,6,7-Tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbaldehyde 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4,5,6,7-Tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxaldehyde, 4H,5H,6H,7H-PYRAZOLO[1,5-A]PYRIDINE-3-CARBALDEHYDE
431090010
ACRO431090010EA
162
EUR
ACRO431090010
4,5,6,7-Tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbaldehyde 97%
4,5,6,7-Tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbaldehyde
Formel:
C₈H₁₀N₂O Molecular Weight: 150,181 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09834817 CAS-Nummer: 307308-03-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to orange Low melting solid or liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94 % |