cis-1,4-Diacetoxy-2-buten 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
431260250
ACRO431260250EA 76.4 EUR
ACRO431260250
cis-1,4-Diacetoxy-2-buten 95%
cis-1,4-Diacetoxy-2-butene
Formel: C₈H₁₂O₄
Siedepunkt: 222…223 °C
Dichte: 1,08 g/cm³
Flammpunkt: >113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00059339
CAS-Nummer: 25260-60-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95.0 %