4-Methylcyclohexen-1-ylboronsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (4-Methylcyclohex-1-en-1-yl)boronic acid, 4-Methyl-1-cyclohexen-1-ylboronic acid
431430010
ACRO431430010EA 213 EUR
ACRO431430010
4-Methylcyclohexen-1-ylboronsäure 97%
4-Methylcyclohexene-1-ylboronic acid
Formel: C₇H₁₃BO₂
Molecular Weight: 139,99 g/mol
Schmelzpunkt: 155…159 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06659857
CAS-Nummer: 850567-92-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥94 %