n-Tetratriacontan 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
432070010
ACRO432070010EA 107 EUR
ACRO432070010
n-Tetratriacontan 98%
n-Tetratriacontane
Formel: H₃C(CH₂)₃₂CH₃
Siedepunkt: 482 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 73,9…74.9 °C
Dichte: 0,7728 g/cm³ (90 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009412
CAS-Nummer: 14167-59-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 76 °C
Elemental Analysis 14.36 to 15.10 % H