Chlorodimethyl-3,3,3-trifluoropropylsilane 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: (3,3,3-Trifluoropropyl)chlorodimethylsilane
432210050
ACRO432210050EA 130 EUR
ACRO432210050
Chlorodimethyl-3,3,3-trifluoropropylsilane 95%
Chlorodimethyl-3,3,3-trifluoropropylsilane
Formel: C₅H₁₀ClF₃Si
Molecular Weight: 190,67 g/mol
Dichte: 1,11 g/cm³
Flammpunkt: 20 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00053211
CAS-Nummer: 1481-41-0
UN: 2986
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to straw yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3720 to 1.3780 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %