N'-Hydroxypyridine-4-carboximidamide 97%
Lieferant: Thermo Fisher ScientificSpezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 200 to 207 °C |
HPLC | ≥96.0 % |