2-Amino-4-phenylthiazol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
432490010 432490050
ACRO432490010EA 45.9 EUR
ACRO432490010 ACRO432490050
2-Amino-4-phenylthiazol 97%
2-Amino-4-phenylthiazole
Formel: C₉H₈N₂S
Schmelzpunkt: 150…152,5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039680
CAS-Nummer: 2010-06-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 149 to 153 °C
HPLC ≥96.0 %