2-Amino-5-bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
432500050
ACRO432500050EA 589 EUR
ACRO432500050
2-Amino-5-bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Amino-5-bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄BrF₃N₂
Molecular Weight: 241,011 g/mol
Schmelzpunkt: 71…74 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09864896
CAS-Nummer: 944401-56-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 71 to 75 °C
GC ≥94.0 %