3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol, 3-Bromo-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine, 3-bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-ol
432560050
ACRO432560050EA
302
EUR
ACRO432560050
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol 97%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Formel:
C₆H₃BrF₃NO Molecular Weight: 241,995 g/mol Schmelzpunkt: 170,1…171.2 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02691223 CAS-Nummer: 76041-73-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 168 to 172 °C |
HPLC | ≥96.0 % |