5-Fluor-2-hydroxypyridin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
432580050 432580250
ACRO432580050EA 118 EUR
ACRO432580050 ACRO432580250
5-Fluor-2-hydroxypyridin 97%
5-Fluor-2-hydroxypyridin
Formel: C₅H₄FNO
Schmelzpunkt: 152…153 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03092918
CAS-Nummer: 51173-05-8