trans-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: trans-4-(Trifluoromethyl)cyclohexane-carboxylicacid
432600050
ACRO432600050EA 568 EUR
ACRO432600050
trans-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid 98%
trans-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formel: C₈H₁₁F₃O₂
Molecular Weight: 196,17 g/mol
Schmelzpunkt: 153…156 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09037363
CAS-Nummer: 133261-33-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 152 to 157 °C
HPLC ≥97.5 %