2-(Trifluormethyl)pyrazin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
432610050
ACRO432610050EA 290 EUR
ACRO432610050
2-(Trifluormethyl)pyrazin 97%
2-(Trifluoromethyl)pyrazine
Formel: C₅H₃F₃N₂
Molecular Weight: 148,09 g/mol
Siedepunkt: 116…118 °C (760 mmHg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06797734
CAS-Nummer: 61655-67-2
UN: 1993
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %