6-Bromo-3H-oxazolo[4,5-b]pyridin-2-one 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Bromo[1,3]oxazolo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one, 6-bromooxazolo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
432680050
ACRO432680050EA
494
EUR
ACRO432680050
6-Bromo-3H-oxazolo[4,5-b]pyridin-2-one 97%
6-Bromo-3H-oxazolo[4,5-b]pyridin-2-one
Formel:
C₆H₃BrN₂O₂ Molecular Weight: 215,006 g/mol Schmelzpunkt: 230…232 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08689590 CAS-Nummer: 21594-52-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white to yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 229 to 236 °C |
HPLC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |