Methylpropyldichlorosilane 97%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: Silane, dichloromethylpropyl-, dichloro(methyl)(propyl)silane, Dichloro(methyl)propylsilane

432880250
ACRO432880250EA 0 EUR
ACRO432880250
Methylpropyldichlorosilane 97%
Methylpropyldichlorosilane
Formel: C₄H₁₀Cl₂Si
Molecular Weight: 157,109 g/mol
Siedepunkt: 125 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,046 g/cm³
Flammpunkt: 27 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013608
CAS-Nummer: 4518-94-9
UN: 2986
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid (may darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %
Stabilizer 150 to 400 ppm (BHT)
Peroxides ≤50 ppm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR