Wasser ACS für die Spektroskopie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
433380010
ACRO433380010EA 43.4 EUR
ACRO433380010
Wasser ACS für die Spektroskopie
Wasser
Formel: H₂O
Siedepunkt: 100 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 0 °C
Dichte: 1 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011332
CAS-Nummer: 7732-18-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
UV at 200 nm A: ≤0.010
Gradient analysis Passes test
Absorbance Passes test
KMnO4-reducing substance passes test
Conductivity 2.0 x 10-6 ohm-1 cm-1