4-Bromomethyl-2,6-dichloropyridine 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
433440010
ACRO433440010EA 156 EUR
ACRO433440010
4-Bromomethyl-2,6-dichloropyridine 97%
4-Bromomethyl-2,6-dichloropyridine
Formel: C₆H₄BrCl₂N
Siedepunkt: 118 °C (,2 mmHg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052637
CAS-Nummer: 175204-45-2
UN: 3261
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to brown Crystalline powder or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 45 °C
GC ≥96.0 %