3,6-Dibromcarbazol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,6-Dibromo-9H-carbazole
433970050
ACRO433970050EA 77.5 EUR
ACRO433970050
3,6-Dibromcarbazol 97%
3,6-Dibromocarbazole
Formel: C₁₂H₇Br₂N
Molecular Weight: 325 g/mol
Schmelzpunkt: 212…214 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004961
CAS-Nummer: 6825-20-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 211 to 215 °C
HPLC ≥96.0 %