n-Pentan 95%, technische Qualität

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

434030050 434030250
ACRO434030050EA 142 EUR
ACRO434030050 ACRO434030250
n-Pentan 95%, technische Qualität
n-Pentan
Formel: H₃C(CH₂)₃CH₃
Siedepunkt: 36 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –130 °C
Dichte: 0,626 g/cm³
Flammpunkt: –49 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009498
CAS-Nummer: 109-66-0
UN: 1265
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba2c9c81a4b1f44769627a00ba49b6cc8e63132&vid=f6831eb15ab1602d8c752468dc3ee31cc4ee61c0&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3570 to 1.3590 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
UV at 400 nm A: ≤0.009
Residue after evaporation ≤0.001 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR