(3R)-Tetrahydro-3-furanol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
434070010
ACRO434070010EA 104 EUR
ACRO434070010
(3R)-Tetrahydro-3-furanol 98%
(R)-(-)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Formel: C₄H₈O₂
Siedepunkt: 181 °C
Flammpunkt: 82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00067101
CAS-Nummer: 86087-24-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -15.0° to -21.0° (20°C, 589 nm) (c=2.4, methanol)