(S,S)-(+)-2-Diphenylphosphino-1,2-diphenylethylamine 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
434092500
ACRO434092500EA 199 EUR
ACRO434092500
(S,S)-(+)-2-Diphenylphosphino-1,2-diphenylethylamine 97%
(S,S)-(+)-2-Diphenylphosphino-1,2-diphenylethylamine
Formel: C₂₆H₂₄NP
Schmelzpunkt: 87…93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11045444
CAS-Nummer: 1091606-67-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
NMR ≥96.0 %