(2S,5S)-1-(2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl)-2,5-diethylphospholane 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: (2S,5S)-(-)-1-(2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl)-2,5-diethylphospholane, 2-{2-[(2S,5S)-2,5-Diethylphospholan-1-yl]phenyl}-1,3-dioxolane, 2-{2-[(2S,5S)-2,5-Diethyl-1-phospholano]phenyl}1,3-dioxolane
434121000
ACRO434121000EA 42 EUR
ACRO434121000
(2S,5S)-1-(2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl)-2,5-diethylphospholane 97%
(2S,5S)-1-(2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl)-2,5-diethylphospholane
Formel: C₁₇H₂₅O₂P
Molecular Weight: 292,36 g/mol
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09265099
CAS-Nummer: 1314246-02-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
NMR ≥96.0 %
GC ≥99.5 %
Residue after evaporation ≤0.001 %