2-Brom-5-methylthiophen 95% stabilisiert

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung


Stabilisierung: Stabilisiert mit Kupfer und Natriumhydrogencarbonat (0,1:0,4)%

434200010 434200050
ACRO434200010EA 32.1 EUR
ACRO434200010 ACRO434200050
2-Brom-5-methylthiophen 95% stabilisiert
2-Bromo-5-methylthiophene
Formel: C₅H₅BrS
Siedepunkt: 65 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 58 °C
Dichte: 1,5529 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 78 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00130103
CAS-Nummer: 765-58-2

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
Stabilizer 0.1 % Cu and 0.4 % NaHCO3


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR