Ammoniumsulfat 99%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Diammoniumsulfat, di-Ammoniumsulfat
434380010
434380050
ACRO434380010EA
38.9
EUR
ACRO434380010
ACRO434380050
Ammoniumsulfat 99%, reinst
Ammoniumsulfat
Formel:
(NH₄)₂SO₄ Molecular Weight: 132.14 g/mol Schmelzpunkt: 280 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003391 CAS-Nummer: 7783-20-2 Merck Index: 13,00559 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystals |
Sulfated ash | ≤0.05 % |
pH | 5.0 to 6.0 |
Titration excess NaOH | ≥98.5 % |
Chloride (Cl) | ≤0.003 % |
Iron (Fe) | ≤0.002 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.002 % |