4-Methylaminophenolsulfat 99,0-101,5% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
434441000
434445000
ACRO434441000EA
67
EUR
ACRO434441000
ACRO434445000
4-Methylaminophenolsulfat 99,0-101,5% ACS
4-Methylaminophenolsulfat
Formel:
C₁₄H₂₀N₂O₆S Siedepunkt: 227 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 260 °C (Zersetzung) Dichte: 1,434 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013140 CAS-Nummer: 55-55-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder (Discolors in air) |
Residue after ignition | ≤0.1 % |
Titration | 99.0 to 101.5 % |
Suitability | (for determ. of phosphate) Passes test |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...