Ethyl-2-cyanoacrylate
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 2-cyanoacrylate
434450050
ACRO434450050EA
164
EUR
ACRO434450050
Ethyl-2-cyanoacrylate
Ethyl-2-cyanoacrylate
Formel:
C₆H₇NO₂ Molecular Weight: 125,1253 g/mol Siedepunkt: 54…56 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –20 °C Dichte: 1,04 g/cm³ Flammpunkt: 85 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00045615 CAS-Nummer: 7085-85-0 UN: 3335 ADR: 9,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
NMR | Consistent with structure |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...