2-(2,2,2-Trifluoracetyl)thiophen 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Trifluoroacetyl)thiophene
434700050
ACRO434700050EA
105
EUR
ACRO434700050
2-(2,2,2-Trifluoracetyl)thiophen 98%
2-(2,2,2-Trifluoracetyl)thiophen
Formel:
C₆H₅ClOS Molecular Weight: 180.15 g/mol Flammpunkt: 59 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00041427 CAS-Nummer: 651-70-7 UN: 1993 ADR: 3 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |
HPLC | ≥98.5 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |