Kämpferol 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one

434731000
ACRO434731000EA 298 EUR
ACRO434731000
Kämpferol 97%
Kämpferol
Formel: C₁₅H₁₀O₆
Molecular Weight: 286.24 g/mol
Schmelzpunkt: 282…286 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00016938
CAS-Nummer: 520-18-3
UN: 2811

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 % (K.F.)
HPLC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR