tert-Butyl-N-allylcarbamate 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: N-Boc-allylamine, N-(tert-Butoxycarbonyl)allylamine, N-Allylcarbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl allylcarbamate
434770100 434770500
ACRO434770100EA 60.2 EUR
ACRO434770100 ACRO434770500
tert-Butyl-N-allylcarbamate 98%
tert-Butyl-N-allylcarbamate
Formel: C₈H₁₅NO₂
Siedepunkt: 48…50 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 34,9…38.3 °C
Flammpunkt: 79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191870
CAS-Nummer: 78888-18-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 40 °C
GC ≥97.5 %