4-Brom-m-toluylsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Brom-3-methylbenzoesäure
434780050 434780250
ACRO434780050EA 61.2 EUR
ACRO434780050 ACRO434780250
4-Brom-m-toluylsäure 97%
4-Brom-m-toluylsäure
Formel: C₈H₇BrO₂
Schmelzpunkt: 215,5…216.4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039526
CAS-Nummer: 7697-28-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to orange to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 213 to 217 °C
HPLC ≥96.0 %