Carbobenzyloxy-beta-Alanin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Carbobenzyloxy-beta-alanine
434810050
434810250
ACRO434810050EA
50.9
EUR
ACRO434810050
ACRO434810250
Carbobenzyloxy-beta-Alanin 98%
Carbobenzyloxy-beta-Alanin
Formel:
C₁₁H₁₃NO₄ Molecular Weight: 223.23 g/mol Schmelzpunkt: 105.3…107.2 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00037292 CAS-Nummer: 2304-94-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 100 to 110 °C |
HPLC | ≥97.5 % |