Trioctylsilan 95%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

434900050 434900250
ACRO434900050EA 56.2 EUR
ACRO434900050 ACRO434900250
Trioctylsilan 95%
Trioctylsilan
Formel: C₂₄H₅₂Si
Siedepunkt: 163…165 °C (,2 mmHg)
Dichte: 0,821 g/cm³
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00053812
CAS-Nummer: 18765-09-8

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR