BippyPhos 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
435160010
ACRO435160010EA 223 EUR
ACRO435160010
BippyPhos 97%
BippyPhos
Formel: C₃₂H₃₅N₄P
Schmelzpunkt: 169…173 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09038440
CAS-Nummer: 894086-00-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to tan Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
NMR ≥96.0 %
Specific optical rotation +64° to +68° (25°C, 589 nm) (c=5.5, CH2Cl2)